Learn More
Sharpsafe™ Recipiente para objetos punzantes Quiver de 7,5 l
Los recipientes Sharpsafe™ de 5.ª generación de VernaCare están fabricados con nuestro material reciclado de baja huella de carbono, lo que proporciona una solución segura y sostenible para sus necesidades de gestión de residuos punzantes.
Marca:  Sharpsafe™ 51901430
Detalles adicionales : Peso : 14.10000kg
Código de producto. 17681725
  • 472.00€ / paquete de 20
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Al defender el cambio y ser pioneros en la innovación de productos, nos enorgullece haber introducido en el mercado el primer recipiente sostenible para objetos punzantes de un solo uso.
  • Sharpsafe™ de 7,5 l se ha diseñado para sujetar instrumentos laparoscópicos y guiar cables en entornos de quirófano. La tapa cuenta con un sello adhesivo hermético para evitar fugas tras el cierre final.
  • Los recipientes Sharpsafe™ de 7,5 litros se han diseñado específicamente para permitir la eliminación segura de objetos punzantes clínicos y minimizar el riesgo de lesiones asociadas. El diseño de nuestros productos demuestra nuestras características diseñadas a propósito para garantizar la seguridad de nuestros usuarios. Nuestra función de cuatro clics sonoros confirma que la tapa y la base están montadas de forma segura y son seguras para su uso. La función de cierre temporal y final proporciona tranquilidad cuando el recipiente está en uso y que no se pueden agregar más residuos una vez que se activa el cierre final, lo que evita posibles derrames y sobrellenado.
  • Los recipientes se han diseñado con un cuerpo rígido resistente y se han fabricado con material reciclado robusto y de alta calidad que evita la penetración de objetos punzantes a través de la pared del recipiente.
  • Características y ventajas
    • Fabricados de material reciclado de baja huella de carbono
    • Inserción de acceso protegido para mayor seguridad
    • Acceso protegido fabricado con material 100 % reciclado
    • Especialmente adecuado para zonas de gran volumen.
    • Diseñado para zonas de acceso abierto, como departamentos de urgencias.
    • Tapa semitranslúcida: contenido visible cuando está lleno.
    • Etiqueta en el molde: ofrece un seguimiento de auditoría permanente que no se puede eliminar.
    • Zona de llenado horizontal
    • Función de cierre temporal y final
    • Montaje sencillo de 4 clics
    • Cumple con las normas que se indican a continuación
    • ISO23907-1:2019
    • UN3292
Especificaciones
Especificaciones
Recipientes para objetos punzantes
Normativa del Reino Unido, ISO23907-1:2019, UN3292
Gris
Eliminación segura de objetos punzantes clínicos
7,5 L
Amarillo
20/caja