Learn More
Cytiva Columnas preempaquetadas HiTrap™ MabSelect™
Utilice estas columnas en purificación de MAb a pequeña escala en un bioprocesamiento continuo. Columnas preempaquetadas SuRe (resistencia superior) Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ MabSelect™ para una rápida purificación de anticuerpos monoclonales (Mabs) a partir de grandes volúmenes de muestras
1299.00€ - 5441.00€
Especificaciones
Capacidad de unión | ≈ 35 mg de IgG humana/ml con un tiempo de residencia de 2,4 min |
---|---|
Descripción | Las columnas HiTrap MabSelect SuRe están precargadas con MabSelect SuRe, una resina BioProcess para la purificación de anticuerpos monoclonales a partir de grandes volúmenes de muestras. El novedoso ligando de proteína A recombinante tolerante a los álcalis permite la limpieza «in situ» (CIP). |
Contenido y almacenamiento | Entre 4 °C y 30 °C, etanol al 20 % |
Para utilizar con (aplicación) | Sistemas de cromatografía, manual |
Tipo | HiTrap MabSelect Sure, 5 x 1 ml |
Código de producto | Marca | Tipo | Volumen del lecho | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Volumen del lecho | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11574865
|
Cytiva
11-0034-95 |
HiTrap MabSelect SuRe, 5 x 5 ml | 5 ml | <20 ml/min |
5441.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10064394
|
Cytiva
11-0034-93 |
HiTrap MabSelect Sure, 5 x 1 ml | 1 ml | <4 ml/min |
1386.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11758408
|
Cytiva
11-0034-94 |
HiTrap MabSelect SuRe, 1 x 5 ml | 5 ml | <20 ml/min |
1299.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Columnas HiTrap preenvasadas para desarrollo de procesos, evaluación de condiciones de purificación y purificación de pequeña escala de anticuerpos monoclonales. Los medios MabSelect son ideales para los altos caudales y presiones necesarios cuando se realiza una ampliación.
- El acoplamiento orientado del ligando de proteína A recombinante a la matriz de agarosa mediante cisteína carboxiterminal artificial aumenta la capacidad de unión de IgG con respecto a otros medios de proteína A
- La alta capacidad, el bajo nivel de fuga de ligandos y la matriz de base de flujo alto permiten la purificación de anticuerpos monoclonales en la escala del proceso
- Menor número de problemas normativos gracias a la ausencia total de cultivo de células de mamíferos en la producción y purificación de ligandos
- Diseñado para su uso con jeringas, bombas peristálticas o sistemas cromatográficos
MabSelect
- Permite caudales al menos cinco veces superiores que la agarosa entrecruzada tradicional de porosidad similar
- El ligando de proteína A recombinante favorece la especificidad de la unión a la región Fc de IgG; permite la purificación en un solo paso
- El mismo ligando de proteína A recombinante que MabSelect, pero con un tamaño de partículas menor y una mayor porosidad, para ofrecer una capacidad de unión dinámica mejorada
- Permite la unión de muestras con altos niveles de expresión de anticuerpo monoclonal
- Reduce los costes totales de producción gracias a la posibilidad de procesar las materias primas concentradas en menos lotes
- El ligando derivado de proteína A tolerante a álcali permite el uso de hasta 0.5M NaOH para la limpieza in situ (CIP)
- Permite un importante ahorro de costes y la extensión de ciclos en la producción normal
Especificaciones
≈ 35 mg de IgG humana/ml con un tiempo de residencia de 2,4 min | |
Entre 4 °C y 30 °C, etanol al 20 % | |
HiTrap MabSelect Sure, 5 x 1 ml |
Las columnas HiTrap MabSelect SuRe están precargadas con MabSelect SuRe, una resina BioProcess para la purificación de anticuerpos monoclonales a partir de grandes volúmenes de muestras. El novedoso ligando de proteína A recombinante tolerante a los álcalis permite la limpieza «in situ» (CIP). | |
Sistemas de cromatografía, manual |