Learn More
Thermo Scientific™ Placas de Petri/Cultivos celulares Nunc™
Ejecute diversas aplicaciones en un amplio abanico de tamaños y estilos destinados a satisfacer diferentes necesidades experimentales.
Marca: Thermo Scientific™ 150288
169.44 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.31200kg
Descripción
Con una amplia selección de tamaños y estilos, las placas de cultivo celular Thermo Scientific™ Nunc™ son aptas para satisfacer numerosas necesidades experimentales en los cultivos celulares de rutina. Ejecute diversas aplicaciones en placas con tratamiento de superficie Nunclon™ Delta, que propicia la máxima adhesión en una amplia gama de tipos de células.
Las placas de cultivo Nunc de varios tamaños y diseños están fabricadas con poliestireno transparente de alta calidad o plástico Permanox.
- Anillos de apilamiento superiores e inferiores para facilitar la manipulación y permitir un apilamiento más estable
- Las placas tratadas con Nunclon Delta se han optimizado para la fijación celular
- Esterilización mediante irradiación gamma
- Vienen con orificios de ventilación para el intercambio de gases, o sin dichos orificios
- Las placas de cultivo con rejilla de 2 x 2 mm son ideales para experimentos de clonación y determinación de la eficacia de la siembra en placa
Información para pedidos:
Los modelos 174926 y 169558 incluyen rejillas de 2 mm
171099 y 150340 para cultivo de suspensión (no Nunclon)
Incluye:
Certificado que garantiza al usuario la eficacia biológica y la trazabilidad.
Especificaciones
Cierre incluido | |
Plato 60x15mm, Nunclon™ Delta | |
5 mL (Pozo) | |
No cuadriculado | |
Redonda | |
Nunclon Delta | |
5 mL | |
Tapa | |
10 | |
15 mm |
Poliestireno | |
Plano | |
21,5 cm2 | |
Poliestireno | |
Estéril | |
Cubeta de cultivo celular | |
1 | |
400 | |
Tapa con ventilación | |
60 mm |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.