Learn More
6-(Trifluoromethyl)uracil, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11460790
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
11460790 5 g 5g
11450790 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11460790 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044467.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 672-45-7
Molecular Formula C5H3F3N2O2
Molecular Weight (g/mol) 180.09
MDL Number MFCD01011762
InChI Key IROWWTVZNHKLLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-trifluoromethyl uracil, 2,4-dihydroxy-6-trifluoromethylpyrimidine, 6-trifluoromethyl pyrimidine-2,4-diol, uracil, 6-trifluoromethyl, 6-trifluoromethyl-pyrimidine-2,4-diol, 6-trifluoromethyl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 6-trifluoromethyl, 6-trifluoromethyluracil, 6-trifluoromethyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione, 6-trifluoromethyl-1h-pyrimidine-2,4-dione
PubChem CID 233890
SMILES FC(F)(F)C1=CC(=O)NC(=O)N1
Tekniske data
Quantity 5 g
IUPAC Name 6-(trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Formula Weight 180.08
Percent Purity 97%
Physical Form Powder
Chemical Name or Material 6- (Trifluoromethyl)uracil
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.