Learn More
6-thien-2-ylnicotinic acid, Maybridge
Marca:  Maybridge CC54801DA
Detalles adicionales : CAS : 179408-54-9 Peso : 0.05100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10418643
  • 180.60€ / 1 g
En stock 1
Añadir a la cesta
Especificación
179408-54-9
205.231
6-thien-2-ylnicotinic acid, 6-thiophen-2-yl nicotinic acid, 6-2-thienyl nicotinic acid, 6-thiophen-2-yl pyridine-3-carboxylic acid, 6-2-thienyl pyridine-3-carboxylic acid, acmc-209efk, 6-thien-2ylnicotinic acid, 6-thiophen-2-yl-nicotinic acid, 6-thiophen-2-ylnicotinic acid, 2-thien-2-yl-5-pyridinecarboxylic acid
6-thiophen-2-ylpyridine-3-carboxylic acid
C10H7NO2S
QYGFXNUFKLRCRB-UHFFFAOYSA-N
15411144
C1=CSC(=C1)C2=NC=C(C=C2)C(=O)O
Especificación
6-Thien-2-ylnicotinic acid
179408-54-9
C10H7NO2S
QYGFXNUFKLRCRB-UHFFFAOYSA-N
6-thiophen-2-ylpyridine-3-carboxylic acid
15411144
97%
1g
97%
6-thien-2-ylnicotinic acid, 6-thiophen-2-yl nicotinic acid, 6-2-thienyl nicotinic acid, 6-thiophen-2-yl pyridine-3-carboxylic acid, 6-2-thienyl pyridine-3-carboxylic acid, acmc-209efk, 6-thien-2ylnicotinic acid, 6-thiophen-2-yl-nicotinic acid, 6-thiophen-2-ylnicotinic acid, 2-thien-2-yl-5-pyridinecarboxylic acid
C1=CSC(=C1)C2=NC=C(C=C2)C(=O)O
205.231
205.24
Videos
SDS Documentación