Learn More
6-Thien-2-ylnicotinaldehyde, 97%, Maybridge
Marca:  Maybridge CC54804DE
Detalles adicionales : CAS : 834884-61-6 Peso : 0.05500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10401894
  • 834.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 11-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
834884-61-6
189.232
TZMYWLDEGHJHDI-UHFFFAOYSA-N
24229542
C1=CSC(=C1)C2=NC=C(C=C2)C=O
C10H7NOS
MFCD04115421
6-thien-2-ylnicotinaldehyde, 6-thiophen-2-yl nicotinaldehyde, 6-thiophen-2-yl pyridine-3-carbaldehyde, 6-thiophen-2-yl-pyridine-3-carbaldehyde, 6-thien-2-ylnicotinylaldehyde, 6-2-thienyl pyridine-3-carbaldehyde, 6-thien-2-ylpyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde,6-2-thienyl, 2-thien-2-ylpyridine-5-carboxaldehyde
6-thiophen-2-ylpyridine-3-carbaldehyde
Especificaciones
6-Thien-2-ylnicotinaldehyde
834884-61-6
100.0
C10H7NOS
6-thien-2-ylnicotinaldehyde, 6-thiophen-2-yl nicotinaldehyde, 6-thiophen-2-yl pyridine-3-carbaldehyde, 6-thiophen-2-yl-pyridine-3-carbaldehyde, 6-thien-2-ylnicotinylaldehyde, 6-2-thienyl pyridine-3-carbaldehyde, 6-thien-2-ylpyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde,6-2-thienyl, 2-thien-2-ylpyridine-5-carboxaldehyde
C1=CSC(=C1)C2=NC=C(C=C2)C=O
189.232
189.24
5g
96.5
97%
MFCD04115421
TZMYWLDEGHJHDI-UHFFFAOYSA-N
6-thiophen-2-ylpyridine-3-carbaldehyde
24229542
97%
Videos
SDS Documentos