Learn More
6-Quinolincarbaldehído, 97 %, Maybridge
Marca: Maybridge CC04504DE
Detalles adicionales : CAS : 4-6-4113 Peso : 0.05500kg
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
---|---|
Cantidad | 5g |
4113-04-6 | |
157.17 | |
quinoline-6-carbaldehyde, 6-quinolinecarboxaldehyde, 6-quinolinecarbaldehyde, quinoline-6-carboxaldehyde, 6-formylquinoline, 6-quinolinemethanal, pubchem10181, quinolin-6-carbaldehyde, acmc-2097el |
C10H7NO | |
VUAOIXANWIFYCU-UHFFFAOYSA-N | |
765653 |
Especificaciones
6-Quinolinecarbaldehyde | |
5g | |
97% | |
quinoline-6-carbaldehyde, 6-quinolinecarboxaldehyde, 6-quinolinecarbaldehyde, quinoline-6-carboxaldehyde, 6-formylquinoline, 6-quinolinemethanal, pubchem10181, quinolin-6-carbaldehyde, acmc-2097el | |
157.17 | |
157.17 |
Frasco de vidrio ámbar | |
4113-04-6 | |
C10H7NO | |
VUAOIXANWIFYCU-UHFFFAOYSA-N | |
765653 | |
97% |