Learn More
6-Quinolincarbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4509877
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
4113-04-6
C10H7NO
157.17
VUAOIXANWIFYCU-UHFFFAOYSA-N
quinoline-6-carbaldehyde, 6-quinolinecarboxaldehyde, 6-quinolinecarbaldehyde, quinoline-6-carboxaldehyde, 6-formylquinoline, 6-quinolinemethanal, pubchem10181, quinolin-6-carbaldehyde, acmc-2097el
765653
4113-04-6
C10H7NO
157.17
VUAOIXANWIFYCU-UHFFFAOYSA-N
quinoline-6-carbaldehyde, 6-quinolinecarboxaldehyde, 6-quinolinecarbaldehyde, quinoline-6-carboxaldehyde, 6-formylquinoline, 6-quinolinemethanal, pubchem10181, quinolin-6-carbaldehyde, acmc-2097el
765653
Nombre del producto químico o material 6-Quinolinecarbaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.17
Porcentaje de pureza 97%