Learn More
(6-Piperidinopirid-2-il)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3484508
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
869901-07-5
C11H16N2O
192.262
MFCD08690242
WLHPFWHASVOLSO-UHFFFAOYSA-N
6-piperidinopyrid-2-yl methanol, 6-piperidin-1-yl pyridin-2-yl methanol, 6-piperidyl-2-pyridyl methan-1-ol, 2-pyridinemethanol,6-1-piperidinyl, 6-piperidin-1-ylpyridin-2-yl methanol, 2-hydroxymethyl-6-piperidin-1-ylpyridine
18525733
(6-piperidin-1-ilpiridin-2-il)metanol
C1CCN(CC1)C2=CC=CC(=N2)CO
869901-07-5
C11H16N2O
192.262
MFCD08690242
WLHPFWHASVOLSO-UHFFFAOYSA-N
6-piperidinopyrid-2-yl methanol, 6-piperidin-1-yl pyridin-2-yl methanol, 6-piperidyl-2-pyridyl methan-1-ol, 2-pyridinemethanol,6-1-piperidinyl, 6-piperidin-1-ylpyridin-2-yl methanol, 2-hydroxymethyl-6-piperidin-1-ylpyridine
18525733
(6-piperidin-1-ilpiridin-2-il)metanol
C1CCN(CC1)C2=CC=CC(=N2)CO
Nombre del producto químico o material (6-Piperidinopyrid-2-yl)methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.26
Porcentaje de pureza 97%