Learn More
6-piperidina-1-ilnicotinaldehído, Thermo Scientific™
Catalog Number 10002454
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
241816-11-5
C11H14N2O
190.246
RKIMIISNVCLRLA-UHFFFAOYSA-N
6-piperidin-1-ylnicotinaldehyde, 6-piperidin-1-yl nicotinaldehyde, 6-piperidin-1-yl pyridine-3-carbaldehyde, 6-piperidinonicotinaldehyde, 6-1-piperidinyl nicotinaldehyde, 6-1-piperidinyl pyridine-3-carboxaldehyde, 6-piperidylpyridine-3-carbaldehyde, acmc-20alxp, 3-pyridinecarboxaldehyde,6-1-piperidinyl, 3,4,5,6-tetrahydro-2h-1,2' bipyridinyl-5'-carbaldehyde
2763980
6-piperidina-1-ilpiridina-3-carbaldehído
C1CCN(CC1)C2=NC=C(C=C2)C=O
241816-11-5
C11H14N2O
190.246
RKIMIISNVCLRLA-UHFFFAOYSA-N
6-piperidin-1-ylnicotinaldehyde, 6-piperidin-1-yl nicotinaldehyde, 6-piperidin-1-yl pyridine-3-carbaldehyde, 6-piperidinonicotinaldehyde, 6-1-piperidinyl nicotinaldehyde, 6-1-piperidinyl pyridine-3-carboxaldehyde, 6-piperidylpyridine-3-carbaldehyde, acmc-20alxp, 3-pyridinecarboxaldehyde,6-1-piperidinyl, 3,4,5,6-tetrahydro-2h-1,2' bipyridinyl-5'-carbaldehyde
2763980
6-piperidina-1-ilpiridina-3-carbaldehído
C1CCN(CC1)C2=NC=C(C=C2)C=O
Nombre del producto químico o material 6-Piperidin-1-ylnicotinaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.24
Porcentaje de pureza 97%