Learn More
6-Fenilnicotinonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 6-Phenylnicotinonitrile |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Sinónimo | 6-phenylnicotinonitrile, 5-cyano-2-phenylpyridine, 3-pyridinecarbonitrile,6-phenyl, 3-pyridinecarbonitrile, 6-phenyl, 6-phenylniocotinonitrile, 2-phenyl-5-cyanopyridine, 3-cyano-6-phenylpyridine, 6-phenyl-3-pyridinecarbonitrile |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.21 |
Porcentaje de pureza | 97% |