Learn More
6-fenilnicotinaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Specifications
Nombre del producto químico o material | 6-Phenylnicotinaldehyde |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.21 |
Porcentaje de pureza | 97% |