Learn More
6-fenilnicotinaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3522558
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
63056-20-2
C12H9NO
183.21
MFCD03086130
HWDMDOSKSDLXEH-UHFFFAOYSA-N
6-phenylnicotinaldehyde, 6-phenylpyridine-3-carboxaldehyde, 2-phenyl-5-pyridinecarboxaldehyde, 6-phenyl-3-pyridinecarboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 6-phenyl, 2-phenylpyridine-5-carbaldehyde, 6-phenyl-pyridine-3-carbaldehyde
2764562
6-fenilpiridina-3-carbaldehído
C1=CC=C(C=C1)C2=NC=C(C=C2)C=O
63056-20-2
C12H9NO
183.21
MFCD03086130
HWDMDOSKSDLXEH-UHFFFAOYSA-N
6-phenylnicotinaldehyde, 6-phenylpyridine-3-carboxaldehyde, 2-phenyl-5-pyridinecarboxaldehyde, 6-phenyl-3-pyridinecarboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 6-phenyl, 2-phenylpyridine-5-carbaldehyde, 6-phenyl-pyridine-3-carbaldehyde
2764562
6-fenilpiridina-3-carbaldehído
C1=CC=C(C=C1)C2=NC=C(C=C2)C=O
Nombre del producto químico o material 6-Phenylnicotinaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.21
Porcentaje de pureza 97%