Learn More
6-Nitroveratraldehído, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021892
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
20357-25-9
C9H9NO5
211.17
MFCD00007134
YWSPWKXREVSQCA-UHFFFAOYSA-N
6-nitroveratraldehyde, dmnb, 3,4-dimethoxy-6-nitrobenzaldehyde, 4,5-dimethoxy-2-nitro-benzaldehyde, dna-pk inhibitor, benzaldehyde, 4,5-dimethoxy-2-nitro, 2-nitro-4,5-dimethoxybenzaldehyde, dna-dependent protein kinase inhibitor, 2-nitro-4,5-bis methyloxy benzaldehyde, pubchem8213
88505
4,5-dimetoxi-2-nitrobenzaldehído
COC1=CC(C=O)=C(C=C1OC)[N+]([O-])=O
20357-25-9
C9H9NO5
211.17
MFCD00007134
YWSPWKXREVSQCA-UHFFFAOYSA-N
6-nitroveratraldehyde, dmnb, 3,4-dimethoxy-6-nitrobenzaldehyde, 4,5-dimethoxy-2-nitro-benzaldehyde, dna-pk inhibitor, benzaldehyde, 4,5-dimethoxy-2-nitro, 2-nitro-4,5-dimethoxybenzaldehyde, dna-dependent protein kinase inhibitor, 2-nitro-4,5-bis methyloxy benzaldehyde, pubchem8213
88505
4,5-dimetoxi-2-nitrobenzaldehído
COC1=CC(C=O)=C(C=C1OC)[N+]([O-])=O
6-Nitroveratraldehyde has been used in the preparation of no-carrier-added 6-18F-fluoro-L-dopa, fundamental tracer for cerebral positron emission tomography studies of dopaminergic system in humans and o-nitroaryl-bis(5-methylfur-2-yl)methanes, versatile synthons for the synthesis of nitrogen-containing heterocycles. DMNB is also an enzyme involved in the non-homologous end-joining (NHEJ) pathway of double-stranded DNA break (DSB) repair. It is also used for synthesizing analogs of alpha-asarone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 6-nitroveratraldehído se ha utilizado en la preparación de 6-18F-fluoro-L-dopa sin-portador-añadido, marcador fundamental para estudios de tomografía por emisión de positrones cerebrales del sistema dopaminérgico en humanos y o-nitroaril-bis(5-metilfur-2-il)metanos, sintones versátiles para la síntesis de heterociclos que contienen nitrógeno. El DMNB también es una enzima que participa en la vía de la unión de extremos no homólogos (NHEJ) de reparación de rotura de ADN bicatenario (DSB). También se utiliza para sintetizar análogos de alfa-asarona.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en 25 mm en etanol con calentamiento suave y en 100 mm en DMSO.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Almacenar lejos del aire y la luz y de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 6-Nitroveratraldehyde
Punto de fusión 131°C to 135°C
Cantidad 5 g
Beilstein 395599
Sensibilidad Air and light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble to 25 mM in ethanol with gentle warming and to 100 mM in DMSO.
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.17
Porcentaje de pureza 96%