Learn More
6-Nitro-2(3H)-benzoxazolona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7030239
15.73 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4694-91-1
C7H4N2O4
180.119
MFCD00463755
JGYJZHYTADCWIK-UHFFFAOYSA-N
6-nitrobenzo d oxazol-2 3h-one, 6-nitro-2-benzoxazolinone, 2 3h-benzoxazolone, 6-nitro, 6-nitrobenzoxazolinone, 6-nitro benzoxazolinone, 6-nitro-3h-benzooxazol-2-one, 6-nitrobenzoxazol-2 3h-one, 6-nitrobenzoxazolone, 6-nitrobenzoxazole-2 3h-one, 6-nitro-1,3-benzoxazol-2 3h-one
78419
6-nitro-3H-1,3-benzoxazol-2-ona
C1=CC2=C(C=C1[N+](=O)[O-])OC(=O)N2
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4694-91-1
C7H4N2O4
180.119
MFCD00463755
JGYJZHYTADCWIK-UHFFFAOYSA-N
6-nitrobenzo d oxazol-2 3h-one, 6-nitro-2-benzoxazolinone, 2 3h-benzoxazolone, 6-nitro, 6-nitrobenzoxazolinone, 6-nitro benzoxazolinone, 6-nitro-3h-benzooxazol-2-one, 6-nitrobenzoxazol-2 3h-one, 6-nitrobenzoxazolone, 6-nitrobenzoxazole-2 3h-one, 6-nitro-1,3-benzoxazol-2 3h-one
78419
6-nitro-3H-1,3-benzoxazol-2-ona
C1=CC2=C(C=C1[N+](=O)[O-])OC(=O)N2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 6-Nitro-2(3H)-benzoxazolone
Punto de fusión 244°C to 249°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.12
Porcentaje de pureza 98%