Learn More
(6-morfolinopirid-2-il)metilamina, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3175808
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
868755-52-6
C10H15N3O
193.25
MFCD08435862
JRKWUCQBVPZBBP-UHFFFAOYSA-N
6-morpholinopyrid-2-yl methylamine, 6-morpholin-4-yl pyridin-2-yl methanamine, 2-pyridinemethanamine,6-4-morpholinyl, 6-morpholin-4-ylpyridin-2-yl methylamine, 1-6-morpholin-4-yl pyridin-2-yl methanamine, 6-morpholinopyridin-2-yl methanamine, 6-morpholinopyridin-2-yl methylamine, 6-morpholin-4-yl-2-pyridyl methylamine, 2-aminomethyl-6-morpholin-4-yl pyridine
18525737
NCC1=NC(=CC=C1)N1CCOCC1
868755-52-6
C10H15N3O
193.25
MFCD08435862
JRKWUCQBVPZBBP-UHFFFAOYSA-N
6-morpholinopyrid-2-yl methylamine, 6-morpholin-4-yl pyridin-2-yl methanamine, 2-pyridinemethanamine,6-4-morpholinyl, 6-morpholin-4-ylpyridin-2-yl methylamine, 1-6-morpholin-4-yl pyridin-2-yl methanamine, 6-morpholinopyridin-2-yl methanamine, 6-morpholinopyridin-2-yl methylamine, 6-morpholin-4-yl-2-pyridyl methylamine, 2-aminomethyl-6-morpholin-4-yl pyridine
18525737
NCC1=NC(=CC=C1)N1CCOCC1
Nombre del producto químico o material (6-Morpholinopyrid-2-yl)methylamine
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC 1-[6-(morfolin-4-il)piridin-2-il]metanamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.25
Porcentaje de pureza 95%