Learn More
Ácido 6-morfolinonicotínico, +95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510178
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
120800-52-4
C10H12N2O3
208.217
XXDSDFLDYNISKD-UHFFFAOYSA-N
6-morpholinonicotinic acid, 6-morpholin-4-ylnicotinic acid, 6-morpholin-4-yl pyridine-3-carboxylic acid, 6-4-morpholinyl-3-pyridinecarboxylic acid, 6-morpholin-4-yl-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-4-morpholinyl, 6-morpholinopyridine-3-carboxylic acid, pubchem19467, acmc-209a8e, 3-pyridinecarboxylicacid, 6-4-morpholinyl
2776460
ácido 6-morfolin-4-ilpiridin-3-carboxílico
C1COCCN1C2=NC=C(C=C2)C(=O)O
120800-52-4
C10H12N2O3
208.217
XXDSDFLDYNISKD-UHFFFAOYSA-N
6-morpholinonicotinic acid, 6-morpholin-4-ylnicotinic acid, 6-morpholin-4-yl pyridine-3-carboxylic acid, 6-4-morpholinyl-3-pyridinecarboxylic acid, 6-morpholin-4-yl-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-4-morpholinyl, 6-morpholinopyridine-3-carboxylic acid, pubchem19467, acmc-209a8e, 3-pyridinecarboxylicacid, 6-4-morpholinyl
2776460
ácido 6-morfolin-4-ilpiridin-3-carboxílico
C1COCCN1C2=NC=C(C=C2)C(=O)O
Nombre del producto químico o material 6-Morpholinonicotinic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.22
Porcentaje de pureza 95%