missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(6-Morfolino-3-piridinil)metanol, 95 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-2693804
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
388088-73-1
C10H14N2O2
194.234
MFCD03086115
NXKXCMMRCZMJRJ-UHFFFAOYSA-N
6-morpholino-3-pyridinyl methanol, 6-morpholin-4-yl pyridin-3-yl methanol, 6-morpholinopyridin-3-yl methanol, 5-hydroxymethyl-2-morpholin-4-ylpyridine, 3-pyridinemethanol,6-4-morpholinyl, 6-morpholin-4-ylpyridin-3-yl methanol, 6-morpholin-4-yl-3-pyridyl methan-1-ol, 6-morpholin-4-yl pyridine-3-yl methanol
2776465
(6-morfolin-4-ilpiridin-3-il)metanol
C1COCCN1C2=NC=C(C=C2)CO
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
388088-73-1
C10H14N2O2
194.234
MFCD03086115
NXKXCMMRCZMJRJ-UHFFFAOYSA-N
6-morpholino-3-pyridinyl methanol, 6-morpholin-4-yl pyridin-3-yl methanol, 6-morpholinopyridin-3-yl methanol, 5-hydroxymethyl-2-morpholin-4-ylpyridine, 3-pyridinemethanol,6-4-morpholinyl, 6-morpholin-4-ylpyridin-3-yl methanol, 6-morpholin-4-yl-3-pyridyl methan-1-ol, 6-morpholin-4-yl pyridine-3-yl methanol
2776465
(6-morfolin-4-ilpiridin-3-il)metanol
C1COCCN1C2=NC=C(C=C2)CO
Nombre del producto químico o material (6-Morpholino-3-pyridinyl)methanol
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.23
Porcentaje de pureza 95%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'