Learn More
Hidrato de clorhidrato de ácido 6-morfolin-4-ilpiridazina-3-carboxílico, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 6-morpholin-4-ylpyridazine-3-carboxylic acid hydrochloride hydrate |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 245.67 |
Porcentaje de pureza | 97% |