Learn More
Cloruro de 6-morfolin-4-il-piridina-3-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2703423
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
337508-68-6
C9H11ClN2O3S
262.708
MFCD02681929
FZQDEGBLWSULKG-UHFFFAOYSA-N
6-morpholin-4-yl-pyridine-3-sulfonyl chloride, 6-morpholinopyridine-3-sulfonyl chloride, 6-morpholin-4-yl pyridine-3-sulfonyl chloride, 3-chlorosulphonyl-6-morpholin-4-yl pyridine, 3-pyridinesulfonyl chloride, 6-4-morpholinyl, 6-morpholin-4-yl pyridine-3-sulphonyl chloride, chloro 6-morpholin-4-yl 3-pyridyl sulfone, 6-4-morpholinyl-3-pyridinesulfonyl chloride, 3-pyridinesulfonylchloride, 6-4-morpholinyl, 4-5-chlorosulfonyl pyridin-2-yl morpholine
2776462
cloruro de 6-morfolin-4-ilpiridina-3-sulfonilo
C1COCCN1C2=NC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
337508-68-6
C9H11ClN2O3S
262.708
MFCD02681929
FZQDEGBLWSULKG-UHFFFAOYSA-N
6-morpholin-4-yl-pyridine-3-sulfonyl chloride, 6-morpholinopyridine-3-sulfonyl chloride, 6-morpholin-4-yl pyridine-3-sulfonyl chloride, 3-chlorosulphonyl-6-morpholin-4-yl pyridine, 3-pyridinesulfonyl chloride, 6-4-morpholinyl, 6-morpholin-4-yl pyridine-3-sulphonyl chloride, chloro 6-morpholin-4-yl 3-pyridyl sulfone, 6-4-morpholinyl-3-pyridinesulfonyl chloride, 3-pyridinesulfonylchloride, 6-4-morpholinyl, 4-5-chlorosulfonyl pyridin-2-yl morpholine
2776462
cloruro de 6-morfolin-4-ilpiridina-3-sulfonilo
C1COCCN1C2=NC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Nombre del producto químico o material 6-Morpholin-4-yl-pyridine-3-sulfonyl chloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.72
Porcentaje de pureza 97%