Learn More
6-Morpholin-4-yl-pyridine-3-carbaldehyde, 97%, Maybridge
Marca:  Maybridge CC17504DA
Detalles adicionales : CAS : 173282-60-5 Peso : 0.05100kg
Cantidad. 1g
Envase Amber Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10438192
  • 159.60€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 06-02-2019
Añadir a la cesta
Especificación
173282-60-5
192.218
VZEANTSDLFVWCK-UHFFFAOYSA-N
2776463
C1COCCN1C2=NC=C(C=C2)C=O
C10H12N2O2
MFCD03659703
6-morpholinonicotinaldehyde, 6-morpholin-4-yl-pyridine-3-carbaldehyde, 6-morpholin-4-ylnicotinaldehyde, 6-morpholin-4-yl pyridine-3-carbaldehyde, 6-morpholin-4-yl pyridine-3-carboxaldehyde, 6-morpholinylpyridine-3-carboxaldehyde, 6-morpholin-4-yl nicotinaldehyde, 6-morpholin-4-yl-pyridine-3-carbaldehyd, 6-4-morpholinyl-3-pyridinecarboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde,6-4-morpholinyl
6-morpholin-4-ylpyridine-3-carbaldehyde
Especificación
6-Morpholinonicotinaldehyde
1g
96.5
97%
MFCD03659703
VZEANTSDLFVWCK-UHFFFAOYSA-N
6-morpholin-4-ylpyridine-3-carbaldehyde
2776463
97%
Amber Glass Bottle
173282-60-5
100.0
C10H12N2O2
6-morpholinonicotinaldehyde, 6-morpholin-4-yl-pyridine-3-carbaldehyde, 6-morpholin-4-ylnicotinaldehyde, 6-morpholin-4-yl pyridine-3-carbaldehyde, 6-morpholin-4-yl pyridine-3-carboxaldehyde, 6-morpholinylpyridine-3-carboxaldehyde, 6-morpholin-4-yl nicotinaldehyde, 6-morpholin-4-yl-pyridine-3-carbaldehyd, 6-4-morpholinyl-3-pyridinecarboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde,6-4-morpholinyl
C1COCCN1C2=NC=C(C=C2)C=O
192.218
192.22
Videos
SDS Documentación