Learn More
6-Ácido metilsalicílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15312042
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
567-61-3
C8H8O3
152.15
MFCD01194284
HCJMNOSIAGSZBM-UHFFFAOYSA-N
6-methylsalicylic acid, 6-hydroxy-o-toluic acid, 2,6-cresotic acid, 6-msa, benzoic acid, 2-hydroxy-6-methyl, 6-ms, methylsalicylic acid, 2-hydroxy-6-methylbenzoicacid, unii-l5352fe23y, 2-carboxy-3-methylphenol
11279
CHEBI:17637
ácido 2-hidroxi-6-metilbenzoico
CC1=CC=CC(O)=C1C(O)=O
567-61-3
C8H8O3
152.15
MFCD01194284
HCJMNOSIAGSZBM-UHFFFAOYSA-N
6-methylsalicylic acid, 6-hydroxy-o-toluic acid, 2,6-cresotic acid, 6-msa, benzoic acid, 2-hydroxy-6-methyl, 6-ms, methylsalicylic acid, 2-hydroxy-6-methylbenzoicacid, unii-l5352fe23y, 2-carboxy-3-methylphenol
11279
CHEBI:17637
ácido 2-hidroxi-6-metilbenzoico
CC1=CC=CC(O)=C1C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 6-Methylsalicylic acid
Punto de fusión 170.0°C to 175.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Methylsalicylic acid, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.