Learn More
6-Metilquinolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-167626
Click to view available options
Cantidad:
100 g
91-62-3
C10H9N
143.19
MFCD00006804
LUYISICIYVKBTA-UHFFFAOYSA-N
quinoline, 6-methyl, p-toluquinoline, 6-methyl-quinoline, tolliquinoline, p, ccris 407, fema no. 2744, quinoline, 6-methyl-8ci,9ci, dsstox_cid_887, dsstox_rid_75844, dsstox_gsid_20887
7059
6-metilquinolina
CC1=CC=C2N=CC=CC2=C1
91-62-3
C10H9N
143.19
MFCD00006804
LUYISICIYVKBTA-UHFFFAOYSA-N
quinoline, 6-methyl, p-toluquinoline, 6-methyl-quinoline, tolliquinoline, p, ccris 407, fema no. 2744, quinoline, 6-methyl-8ci,9ci, dsstox_cid_887, dsstox_rid_75844, dsstox_gsid_20887
7059
6-metilquinolina
CC1=CC=C2N=CC=CC2=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 6-Methylquinoline
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo a naranja
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 256.0°C to 260.0°C
Temperatura de inflamación >113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.6125 to 1.6145
Cantidad 100 g
Gravedad específica 1.06
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Methylquinoline, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.