Learn More
Alfa Aesar™ 6-Methylquinazoline-2,4(1H,3H)-dione, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H63259.06
Detalles adicionales : CAS : 62484-16-6 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15499858
  • 736.00€ / 5 g
Fecha estimada de envío
03-08-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
62484-16-6
176.175
OXVPNGBFUAIXTE-UHFFFAOYSA-N
334024
CC1=CC2=C(C=C1)NC(=O)NC2=O
C9H8N2O2
MFCD00831482
6-methylquinazoline-2,4 1h,3h-dione, 6-methylquinazoline-2,4-diol, 2,4 1h,3h-quinazolinedione, 6-methyl, 6-methyl-1h-quinazoline-2,4-quinone, 6-methyl-2,4 1h,3h-quinazolinedione, 6-methylquinazoline-2,4-1h,3h-dione, 2,4-dihydroxy-6-methylquinazoline, quinazoline-2,4-dione,6-me, 6-methyl-2,4-1h,3h-quinazolinedione, 2,4 1h,3h-quinazolinedione,6-methyl
6-methyl-1H-quinazoline-2,4-dione
Especificaciones
6-Methylquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
5g
C9H8N2O2
6-methylquinazoline-2,4 1h,3h-dione, 6-methylquinazoline-2,4-diol, 2,4 1h,3h-quinazolinedione, 6-methyl, 6-methyl-1h-quinazoline-2,4-quinone, 6-methyl-2,4 1h,3h-quinazolinedione, 6-methylquinazoline-2,4-1h,3h-dione, 2,4-dihydroxy-6-methylquinazoline, quinazoline-2,4-dione,6-me, 6-methyl-2,4-1h,3h-quinazolinedione, 2,4 1h,3h-quinazolinedione,6-methyl
CC1=CC2=C(C=C1)NC(=O)NC2=O
176.175
176.17
97%
White
62484-16-6
MFCD00831482
OXVPNGBFUAIXTE-UHFFFAOYSA-N
6-methyl-1H-quinazoline-2,4-dione
334024
Solid
Videos
SDS Documentos