Learn More
6-Metilnicotinamida, 97 %, Acros Organics™
Catalog Number p-7077428
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
6960-22-1
C7H8N2O
136.15
IJXDURUAYOKSIS-UHFFFAOYSA-N
6-methylnicotinamide, 6-methyl nicotinamide, 3-pyridinecarboxamide, 6-methyl, 6-methyl-3-pyridinecarboxamide, 8ej, nicotinamide, 6-methyl, 3-carbamoyl-6-methylpyridine, ksc630k7f, 2-methylpyridine-5-carboxamide, 3-pyridinecarboxamide,6-methyl
96351
6-metilpiridin-3-carboxamida
CC1=NC=C(C=C1)C(=O)N
6960-22-1
C7H8N2O
136.15
IJXDURUAYOKSIS-UHFFFAOYSA-N
6-methylnicotinamide, 6-methyl nicotinamide, 3-pyridinecarboxamide, 6-methyl, 6-methyl-3-pyridinecarboxamide, 8ej, nicotinamide, 6-methyl, 3-carbamoyl-6-methylpyridine, ksc630k7f, 2-methylpyridine-5-carboxamide, 3-pyridinecarboxamide,6-methyl
96351
6-metilpiridin-3-carboxamida
CC1=NC=C(C=C1)C(=O)N
Nombre del producto químico o material 6-Methylnicotinamide
Punto de fusión 197.0°C to 199.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Methylnicotinamide, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.