Learn More
Ácido 6-metilimidazo[2,1-b][1,3]tiazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 6-Methylimidazo[2, 1-b][1, 3]thiazole-5-carboxylic acid |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.2 |
Porcentaje de pureza | 97% |