Learn More
Ácido 6-metilimidazo[2,1-b][1,3]tiazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10432474
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
77628-51-4
C7H6N2O2S
182.20
MFCD02083132
VSQMBZXCDDTZAF-UHFFFAOYSA-N
6-methylimidazo 2,1-b 1,3 thiazole-5-carboxylic acid, 6-methylimidazo 2,1-b thiazole-5-carboxylic acid, 6-methylimidazo 2,1-b 1,3-thiazoline-5-carboxylic acid, 6-methyl-imidazo 2,1-b thiazole-5-carboxylic acid, 6-methyl-imidazo 2.1-b thiazole-5-carboxylic acid, imidazo 2,1-b thiazole-5-carboxylic acid, 6-methyl, imidazo 2,1-b thiazole-5-carboxylicacid, 6-methyl, 6-methylimidazo 2,3-b 1,3 thiazole-5-carboxylic acid, 6-methylimidazo 2,1-b 1,3 thiazole-5-carboxylic a
329979
ácido 6-metilimidazo[2,1-b][1,3]tiazol-5-carboxílico
CC1=C(N2C=CSC2=N1)C(O)=O
77628-51-4
C7H6N2O2S
182.20
MFCD02083132
VSQMBZXCDDTZAF-UHFFFAOYSA-N
6-methylimidazo 2,1-b 1,3 thiazole-5-carboxylic acid, 6-methylimidazo 2,1-b thiazole-5-carboxylic acid, 6-methylimidazo 2,1-b 1,3-thiazoline-5-carboxylic acid, 6-methyl-imidazo 2,1-b thiazole-5-carboxylic acid, 6-methyl-imidazo 2.1-b thiazole-5-carboxylic acid, imidazo 2,1-b thiazole-5-carboxylic acid, 6-methyl, imidazo 2,1-b thiazole-5-carboxylicacid, 6-methyl, 6-methylimidazo 2,3-b 1,3 thiazole-5-carboxylic acid, 6-methylimidazo 2,1-b 1,3 thiazole-5-carboxylic a
329979
ácido 6-metilimidazo[2,1-b][1,3]tiazol-5-carboxílico
CC1=C(N2C=CSC2=N1)C(O)=O
Nombre del producto químico o material 6-Methylimidazo[2, 1-b][1, 3]thiazole-5-carboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.2
Porcentaje de pureza 97%