Learn More
6-Methyl-2-pyridinecarboxaldehyde 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 127570050
Detalles adicionales : CAS : 1122-72-1 Peso : 0.05500kg
Cantidad. 5g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10429481
  • 129.70€ / 5 g
En stock 4
Añadir a la cesta
Especificación
1122-72-1
121.139
AHISYUZBWDSPQL-UHFFFAOYSA-N
70737
CC1=CC=CC(=N1)C=O
C7H7NO
MFCD00006291
6-methyl-2-pyridinecarboxaldehyde, 6-methylpicolinaldehyde, 2-formyl-6-methylpyridine, 6-methylpyridine-2-carboxaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 6-methyl, 6-methylpyridine-2-aldehyde, 2-formyl-6-picoline, 6-methyl-2-pyridinecarbaldehyde, 6-methyl-2-picolinaldehyde, 6-methylpyridyl-2-aldehyde
6-methylpyridine-2-carbaldehyde
Especificación
6-Methyl-2-pyridinecarboxaldehyde
Glass bottle
5g
1122-72-1
100.0
C7H7NO
MFCD00006291
AHISYUZBWDSPQL-UHFFFAOYSA-N
6-methylpyridine-2-carbaldehyde
70737
Low Melting Solid
Authentic
Brown to Yellow
97%
96.0
97%
CH(C5H3N)COH
6-methyl-2-pyridinecarboxaldehyde, 6-methylpicolinaldehyde, 2-formyl-6-methylpyridine, 6-methylpyridine-2-carboxaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 6-methyl, 6-methylpyridine-2-aldehyde, 2-formyl-6-picoline, 6-methyl-2-pyridinecarbaldehyde, 6-methyl-2-picolinaldehyde, 6-methylpyridyl-2-aldehyde
CC1=CC=CC(=N1)C=O
121.139
121.14
≥96.0%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 6-Methyl-2-pyridinecarboxaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentación