Learn More
Hidrato de 6-metil-2,3-dihidropiridazin-3-ona, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 6-Methyl-2, 3-dihydropyridazin-3-one hydrate |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 90% |
Cantidad | 1 g |
Nombre IUPAC | 3-metil-1H-piridazin-6-ona;hidrato |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.14 |
Porcentaje de pureza | 90% |