Learn More
Éster de pinacol de ácido 6-metoxipiridina-2-borónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7029763
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1034297-69-2
C12H18BNO3
235.09
MFCD06798266
VYWCRVNLPOVYJH-UHFFFAOYSA-N
2-methoxy-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 6-methoxypyridine-2-boronic acid pinacol ester, pyridine,2-methoxy-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 6-methoxy pyridine-2-boronic acid pinacol ester, 6-methoxypyridine-2-boronicacidpinacolester, 6-methoxypyridin-2-ylboronic acid pinacol ester, 6-methoxypyridin-2-yl boronic acid pinacol ester, 2-methoxy-6-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-6-methoxy-2-pyridinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-methyloxy-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine
17750508
2-metoxi-6-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piridina
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=NC(=CC=C2)OC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1034297-69-2
C12H18BNO3
235.09
MFCD06798266
VYWCRVNLPOVYJH-UHFFFAOYSA-N
2-methoxy-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 6-methoxypyridine-2-boronic acid pinacol ester, pyridine,2-methoxy-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 6-methoxy pyridine-2-boronic acid pinacol ester, 6-methoxypyridine-2-boronicacidpinacolester, 6-methoxypyridin-2-ylboronic acid pinacol ester, 6-methoxypyridin-2-yl boronic acid pinacol ester, 2-methoxy-6-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-6-methoxy-2-pyridinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-methyloxy-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine
17750508
2-metoxi-6-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piridina
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=NC(=CC=C2)OC
It is used as an active pharmaceutical intermediate and also in the design, structure-activity relationship, and characterization of the development candidate nvp-hsp990.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico activo y también en el diseño, la relación estructura-actividad y la caracterización in vivo del candidato de desarrollo nvp-hsp990.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 6-Methoxypyridine-2-boronic acid pinacol ester
Punto de fusión 68°C to 72°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.09
Porcentaje de pureza 97%