Learn More
6-metoxipirid-2-ilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3881509
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
17920-35-3
C6H8N2O
124.143
MFCD04972542
DEUALFRBMNMGDS-UHFFFAOYSA-N
2-amino-6-methoxypyridine, 6-methoxy-pyridin-2-ylamine, 6-methoxy-2-pyridinamine, 6-methoxypyrid-2-ylamine, 6-methoxy-2-pyridylamine, 2-amino-6-methoxy pyridine, 2-pyridinamine, 6-methoxy, methoxypyridin-6-amine, acmc-209efc, 6-methoxy-2-aminopyridin
580053
6-metoxipiridin-2-amina
COC1=CC=CC(=N1)N
17920-35-3
C6H8N2O
124.143
MFCD04972542
DEUALFRBMNMGDS-UHFFFAOYSA-N
2-amino-6-methoxypyridine, 6-methoxy-pyridin-2-ylamine, 6-methoxy-2-pyridinamine, 6-methoxypyrid-2-ylamine, 6-methoxy-2-pyridylamine, 2-amino-6-methoxy pyridine, 2-pyridinamine, 6-methoxy, methoxypyridin-6-amine, acmc-209efc, 6-methoxy-2-aminopyridin
580053
6-metoxipiridin-2-amina
COC1=CC=CC(=N1)N
Nombre del producto químico o material 6-Methoxypyrid-2-ylamine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.14
Porcentaje de pureza 97%