Learn More
6-Methoxy-1-tetralone, 99%, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 126120250
Detalles adicionales : CAS : 1078-19-9 Peso : 0.07500kg
Cantidad. | 25g |
---|---|
Envase | Glass bottle |
1078-19-9 | |
176.215 | |
MNALUTYMBUBKNX-UHFFFAOYSA-N | |
14112 | |
COC1=CC2=C(C=C1)C(=O)CCC2 |
C11H12O2 | |
MFCD00001695 | |
6-methoxy-1-tetralone, 6-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 6-methoxytetralone, 6-methoxy-alpha-tetralone, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-6-methoxy, 6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 6-methoxy-3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, 6-methoxytetralin-1-one, 3,4-dihydro-6-methoxy-1 2h-naphthalenone, 6-methoxy-.alpha.-tetralone | |
6-methoxy-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one |
Especificación
6-Methoxy-1-tetralone | |
Glass bottle | |
Brown to Yellow | |
25g | |
98.5 | |
99% | |
MFCD00001695 | |
15, 6074 | |
MNALUTYMBUBKNX-UHFFFAOYSA-N | |
6-methoxy-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one | |
14112 | |
Fine Crystalline Powder |
Authentic | |
171.0°C (11.0 mmHg) | |
77.0°C to 79.0°C | |
1078-19-9 | |
100.0 | |
C11H12O2 | |
09, II, 889 | |
6-methoxy-1-tetralone, 6-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 6-methoxytetralone, 6-methoxy-alpha-tetralone, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-6-methoxy, 6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 6-methoxy-3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, 6-methoxytetralin-1-one, 3,4-dihydro-6-methoxy-1 2h-naphthalenone, 6-methoxy-.alpha.-tetralone | |
COC1=CC2=C(C=C1)C(=O)CCC2 | |
176.215 | |
176.21 | |
99% |