Learn More
Monohidrato de 6-mercaptopurina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081979
18.20 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6112-76-1
C5H6N4OS
170.19
MFCD03854445,MFCD01461928
WFFQYWAAEWLHJC-UHFFFAOYSA-N
6-mercaptopurine monohydrate, 6-mercaptopurine hydrate, mercaptopurine monohydrate, mercaptopurine hydrate, 6h-purine-6-thione, 1,7-dihydro-, monohydrate, 6,7-dihydro-3h-purine-6-thione hydrate, purine-6-thiol monohydrate, 1,7-dihydro-6h-purine-6-thione monohydrate, purine-6-thiol, monohydrate, unii-e7wed276i5
2724350
CHEBI:31822
6,7-dihydro-3H-purine-6-thione hydrate
O.S=C1N=CNC2=C1NC=N2
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6112-76-1
C5H6N4OS
170.19
MFCD03854445,MFCD01461928
WFFQYWAAEWLHJC-UHFFFAOYSA-N
6-mercaptopurine monohydrate, 6-mercaptopurine hydrate, mercaptopurine monohydrate, mercaptopurine hydrate, 6h-purine-6-thione, 1,7-dihydro-, monohydrate, 6,7-dihydro-3h-purine-6-thione hydrate, purine-6-thiol monohydrate, 1,7-dihydro-6h-purine-6-thione monohydrate, purine-6-thiol, monohydrate, unii-e7wed276i5
2724350
CHEBI:31822
6,7-dihydro-3H-purine-6-thione hydrate
O.S=C1N=CNC2=C1NC=N2
6-Mercaptopurine is a widely used antileukemic agent that inhibits de novopurine synthesis through incorporation of thiopurine methyltransferase metabolites into DNA and RNA. It is also an antitumor agent and induces apoptosis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 6-mercaptopurina es un agente antileucémico ampliamente utilizado que inhibe la síntesis de novopurina a través de la incorporación de metabolitos de la tiopurina metiltransferasa en el ADN y el ARN. También es un agente antitumoral e induce apoptosis.
Solubilidad
Soluble en soluciones diluidas de hidróxidos alcalinos, alcohol caliente y 1 N NaOH (50 mg/ml). Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 6-Mercaptopurine monohydrate
Punto de fusión ∼315°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 4012091
Índice Merck 14,5871
Información de solubilidad Soluble in dilute solutions of alkali hydroxides,hot alcohol,and 1 N NaOH (50mg/ml). Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.19 (152.17 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%