Learn More
6-Isocianatocromano, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10031534
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
1002727-87-8
C10H9NO2
175.187
MFCD12198109
YNAWMZLOWDUDQF-UHFFFAOYSA-N
6-isocyanatochroman, 6-isocyanato-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran, chroman-6-isocyanate
43811033
6-isocianato-3,4-dihidro-2H-cromeno
C1CC2=C(C=CC(=C2)N=C=O)OC1
1002727-87-8
C10H9NO2
175.187
MFCD12198109
YNAWMZLOWDUDQF-UHFFFAOYSA-N
6-isocyanatochroman, 6-isocyanato-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran, chroman-6-isocyanate
43811033
6-isocianato-3,4-dihidro-2H-cromeno
C1CC2=C(C=CC(=C2)N=C=O)OC1
Nombre del producto químico o material 6-Isocyanatochroman
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.19
Porcentaje de pureza 97%