Learn More
Ácido 6-hidroxipiridina-2-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228728
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
19621-92-2
C6H5NO3
139.11
MFCD00192220
VRCWSYYXUCKEED-UHFFFAOYSA-N
6-hydroxypicolinic acid, 6-hydroxy-2-pyridinecarboxylic acid, 6-hydroxypyridine-2-carboxylic acid, 6-oxo-1,6-dihydropyridine-2-carboxylic acid, 6-carboxy-2-hydroxy-pyridine, 6-hydroxy-2-pyridine carboxylic acid, 6-hydroxy-2-pyridinecarboxylicacid, 2-pyridinecarboxylic acid, 1,6-dihydro-6-oxo, 2-pyridinecarboxylicacid, 1,6-dihydro-6-oxo, 2-pyridinecarboxylic acid,1,6-dihydro-6-oxo
242721
ácido 6-oxo-1H-piridina-2-carboxílico
C1=CC(=O)NC(=C1)C(=O)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
19621-92-2
C6H5NO3
139.11
MFCD00192220
VRCWSYYXUCKEED-UHFFFAOYSA-N
6-hydroxypicolinic acid, 6-hydroxy-2-pyridinecarboxylic acid, 6-hydroxypyridine-2-carboxylic acid, 6-oxo-1,6-dihydropyridine-2-carboxylic acid, 6-carboxy-2-hydroxy-pyridine, 6-hydroxy-2-pyridine carboxylic acid, 6-hydroxy-2-pyridinecarboxylicacid, 2-pyridinecarboxylic acid, 1,6-dihydro-6-oxo, 2-pyridinecarboxylicacid, 1,6-dihydro-6-oxo, 2-pyridinecarboxylic acid,1,6-dihydro-6-oxo
242721
ácido 6-oxo-1H-piridina-2-carboxílico
C1=CC(=O)NC(=C1)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 6-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 273°C to 276°C
Color Amarillo a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.11
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.