Learn More
Alfa Aesar™ 6-Hydroxynaphthalene-2-boronic acid pinacol ester, 96%
Marca:  Alfa Aesar™ H62631.MD
Detalles adicionales : CAS : 269410-21-1 Peso : 0.00025kg
Cantidad. 250mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15447656
  • 170.00€ / 250 miligramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
269410-21-1
270.135
FEOQRVDXBOSJLZ-UHFFFAOYSA-N
21923963
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)C=C(C=C3)O
C16H19BO3
MFCD20486767
6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl naphthalen-2-ol, 6-hydroxynaphthalene-2-boronic acid pinacol ester, 6-hydroxy-2-naphthaleneboronic acid, pinacol ester, 6-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl naphthalen-2-ol, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl naphthalen-2-ol
6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)naphthalen-2-ol
Especificación
6-Hydroxynaphthalene-2-boronic acid pinacol ester
250mg
C16H19BO3
6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl naphthalen-2-ol, 6-hydroxynaphthalene-2-boronic acid pinacol ester, 6-hydroxy-2-naphthaleneboronic acid, pinacol ester, 6-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl naphthalen-2-ol, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl naphthalen-2-ol
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)C=C(C=C3)O
270.135
270.13
96%
White
269410-21-1
MFCD20486767
FEOQRVDXBOSJLZ-UHFFFAOYSA-N
6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)naphthalen-2-ol
21923963
Solid