Learn More
6-Hydroxycoumarin, 98%, Acros Organics™
Marca:  Acros Organics 459410050
Detalles adicionales : CAS : 6093-68-1 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15500634
  • 46.80€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 04-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
6093-68-1
162.15
6-hydroxycoumarin, 6-hydroxy-2h-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 6-hydroxy, 6-hydroxycoumaran, 2h-1-benzopyran-2-one,6-hydroxy, 6-hydroxbenzopyran-2-one, 6-hydroxy-2h-chromen-2-on, 6-hydroxycoumarine, 6-hydroxy coumarin, 6-hydroxy-2h-1-benzopyran-2-one
6-hydroxychromen-2-one
C9H6O3
CJIJXIFQYOPWTF-UHFFFAOYSA-N
99477
C1=CC2=C(C=CC(=O)O2)C=C1O
Especificaciones
6-Hydroxycoumarin
249.0°C to 253.0°C
6093-68-1
C9H6O3
Solubility in water: insoluble.
C1=CC2=C(C=CC(=O)O2)C=C1O
162.15
162.15
Authentic
5g
97.5% min. (HPLC)
6-hydroxycoumarin, 6-hydroxy-2h-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 6-hydroxy, 6-hydroxycoumaran, 2h-1-benzopyran-2-one,6-hydroxy, 6-hydroxbenzopyran-2-one, 6-hydroxy-2h-chromen-2-on, 6-hydroxycoumarine, 6-hydroxy coumarin, 6-hydroxy-2h-1-benzopyran-2-one
CJIJXIFQYOPWTF-UHFFFAOYSA-N
6-hydroxychromen-2-one
99477
98%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 6-Hydroxycoumarin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.