Learn More
6-Hidroxi-2,4-dimetilpirimidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11494383
52.73 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6622-92-0
C6H8N2O
124.143
MFCD00006105
UQFHLJKWYIJISA-UHFFFAOYSA-N
2,4-dimethyl-6-hydroxypyrimidine, 2,6-dimethylpyrimidin-4-ol, 4-hydroxy-2,6-dimethylpyrimidine, 6-hydroxy-2,4-dimethylpyrimidine, 2,6-dimethyl-4-pyrimidinol, 4 1h-pyrimidinone, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl-4-hydroxypyrimidine, 2,6-dimethylpyrimidin-4 3h-one, 2,4-dimethyl-6-oxypyrimidine, t6vm dnj c1 e1
81098
2,6-dimetil-1H-pirimidin-4-ona
CC1=CC(=O)N=C(N1)C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6622-92-0
C6H8N2O
124.143
MFCD00006105
UQFHLJKWYIJISA-UHFFFAOYSA-N
2,4-dimethyl-6-hydroxypyrimidine, 2,6-dimethylpyrimidin-4-ol, 4-hydroxy-2,6-dimethylpyrimidine, 6-hydroxy-2,4-dimethylpyrimidine, 2,6-dimethyl-4-pyrimidinol, 4 1h-pyrimidinone, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl-4-hydroxypyrimidine, 2,6-dimethylpyrimidin-4 3h-one, 2,4-dimethyl-6-oxypyrimidine, t6vm dnj c1 e1
81098
2,6-dimetil-1H-pirimidin-4-ona
CC1=CC(=O)N=C(N1)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 6-Hydroxy-2,4-dimethylpyrimidine
Punto de fusión 198°C to 200°C
Cantidad 25 g
Beilstein 114324
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.14
Porcentaje de pureza 99%