Learn More
6-Fluoropiridin-3-carboxaldehído, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4813264
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
677728-92-6
C6H4FNO
125.1
PZPNGWWKCSJKOS-UHFFFAOYSA-N
2-fluoropyridine-5-carbaldehyde, 6-fluoronicotinaldehyde, 2-fluoro-5-formylpyridine, 2-fluoropyridine-5-carboxaldehyde, 6-fluoro-3-pyridinecarboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 6-fluoro, 6-fluoropyridine-3-carboxaldehyde, pubchem5150, zlchem 1162, acmc-1b2mv
16414246
6-fluoropiridina-3-carbaldehído
C1=CC(=NC=C1C=O)F
677728-92-6
C6H4FNO
125.1
PZPNGWWKCSJKOS-UHFFFAOYSA-N
2-fluoropyridine-5-carbaldehyde, 6-fluoronicotinaldehyde, 2-fluoro-5-formylpyridine, 2-fluoropyridine-5-carboxaldehyde, 6-fluoro-3-pyridinecarboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 6-fluoro, 6-fluoropyridine-3-carboxaldehyde, pubchem5150, zlchem 1162, acmc-1b2mv
16414246
6-fluoropiridina-3-carbaldehído
C1=CC(=NC=C1C=O)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 6-Fluoropyridine-3-carboxaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.1
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Fluoropyridine-3-carboxaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.