Learn More
6-Fluoropyridine-3-carboxaldehyde, 95%, Acros Organics
Marca:  Acros Organics 449850050
Detalles adicionales : CAS : 677728-92-6 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15254784
  • 178.00€ / 5 g
Stock EU 3
Añadir a la cesta
Especificaciones
677728-92-6
125.1
2-fluoropyridine-5-carbaldehyde, 6-fluoronicotinaldehyde, 2-fluoro-5-formylpyridine, 2-fluoropyridine-5-carboxaldehyde, 6-fluoro-3-pyridinecarboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 6-fluoro, 6-fluoropyridine-3-carboxaldehyde, pubchem5150, zlchem 1162, acmc-1b2mv
6-fluoropyridine-3-carbaldehyde
C6H4FNO
PZPNGWWKCSJKOS-UHFFFAOYSA-N
16414246
C1=CC(=NC=C1C=O)F
Especificaciones
6-Fluoropyridine-3-carboxaldehyde
5g
94% min. (GC)
2-fluoropyridine-5-carbaldehyde, 6-fluoronicotinaldehyde, 2-fluoro-5-formylpyridine, 2-fluoropyridine-5-carboxaldehyde, 6-fluoro-3-pyridinecarboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 6-fluoro, 6-fluoropyridine-3-carboxaldehyde, pubchem5150, zlchem 1162, acmc-1b2mv
C1=CC(=NC=C1C=O)F
125.1
125.1
Glass bottle
677728-92-6
C6H4FNO
PZPNGWWKCSJKOS-UHFFFAOYSA-N
6-fluoropyridine-3-carbaldehyde
16414246
95%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 6-Fluoropyridine-3-carboxaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.