Learn More
6-Fluoro-4H-1,3-benzodioxine-8-carboxylic acid, 97%, Maybridge
Marca:  Maybridge CC01901DA
Detalles adicionales : CAS : 321309-28-8 Peso : 0.05100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10641093
  • 42.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 08-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
321309-28-8
198.149
HWBALMSPYAUMMB-UHFFFAOYSA-N
2779901
C1C2=C(C(=CC(=C2)F)C(=O)O)OCO1
C9H7FO4
MFCD02681981
6-fluoro-4h-benzo 1,3 dioxine-8-carboxylic acid, 6-fluoro-2,4-dihydro-1,3-benzodioxine-8-carboxylic acid, 6-fluoro-4h-benzo d 1,3 dioxine-8-carboxylic acid, 6-fluoro-4h-1,3-benzodioxin-8-carboxylic acid, 8-carboxy-6-fluoro-4h-1,3-benzodioxine, 6-fluoro-1,3-benzodioxene-8-carboxylic acid, 4h-1,3-benzodioxin-8-carboxylicacid, 6-fluoro, 6-fluoranyl-4h-1,3-benzodioxine-8-carboxylic acid, 6-fluoro-2h,4h-benzo e 1,3-dioxane-8-carboxylic acid, fbg
6-fluoro-4H-1,3-benzodioxine-8-carboxylic acid
Especificación
6-Fluoro-4H-1, 3-benzodioxine-8-carboxylic acid
1g
96.5
97%
MFCD02681981
HWBALMSPYAUMMB-UHFFFAOYSA-N
6-fluoro-4H-1,3-benzodioxine-8-carboxylic acid
2779901
97%
Amber glass bottle
321309-28-8
100.0
C9H7FO4
6-fluoro-4h-benzo 1,3 dioxine-8-carboxylic acid, 6-fluoro-2,4-dihydro-1,3-benzodioxine-8-carboxylic acid, 6-fluoro-4h-benzo d 1,3 dioxine-8-carboxylic acid, 6-fluoro-4h-1,3-benzodioxin-8-carboxylic acid, 8-carboxy-6-fluoro-4h-1,3-benzodioxine, 6-fluoro-1,3-benzodioxene-8-carboxylic acid, 4h-1,3-benzodioxin-8-carboxylicacid, 6-fluoro, 6-fluoranyl-4h-1,3-benzodioxine-8-carboxylic acid, 6-fluoro-2h,4h-benzo e 1,3-dioxane-8-carboxylic acid, fbg
C1C2=C(C(=CC(=C2)F)C(=O)O)OCO1
198.149
198.15
Videos
SDS Documentación