Learn More
6-Etinilquinoxalina, ≥97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3175180
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
442517-33-1
C10H6N2
154.172
MFCD08435845
QSYDWUWZZBZOCD-UHFFFAOYSA-N
18525704
6-etinilquinoxalina
C#CC1=CC2=NC=CN=C2C=C1
442517-33-1
C10H6N2
154.172
MFCD08435845
QSYDWUWZZBZOCD-UHFFFAOYSA-N
18525704
6-etinilquinoxalina
C#CC1=CC2=NC=CN=C2C=C1
Nombre del producto químico o material 6-Ethynylquinoxaline
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo quinoxaline, 6-ethynyl, quinoxaline,6-ethynyl, quinoxalin-6-yl acetylene
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.17
Porcentaje de pureza 97%