Learn More
Succinato de 6-deshidrocortisol 21-hidrógeno, TRC
Código de producto. 30351142
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30351142 250 mg 250 miligramos
30366422 500 mg 500 miligramos
30359117 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30351142 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD230644250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Succinato de 6-dehidrocortisol 21-hidrógeno
Cantidad 250 mg
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C25H32O8
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.21
Peso molecular 460.517