Learn More
Alfa Aesar™ 6-Cyano-2-(3-pyridyl)benzimidazole, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H58929.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 3439 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15495108
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
666180-93-4
220.24
QKPXUMIVPSLKGY-UHFFFAOYSA-N
78908142
C13H8N4
MFCD22581247
6-cyano-2-3-pyridyl benzimidazole
Especificaciones
6-Cyano-2-(3-pyridyl)benzimidazole
234°C to 240°C
666180-93-4
MFCD22581247
6-cyano-2-3-pyridyl benzimidazole
220.24
220.23
97%
Brown
1g
C13H8N4
UN3439
QKPXUMIVPSLKGY-UHFFFAOYSA-N
78908142
Powder
Videos
SDS Documentos