Learn More
6-Cloropiridina-3-carbohidrazida, ≥95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2702779
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
168893-66-1
C6H6ClN3O
171.58
MFCD00221429
BIECNFYNFQQRRP-UHFFFAOYSA-N
6-chloronicotinohydrazide, 2-chloropyridine-5-carbohydrazide, 6-chloronicotinic acid hydrazide, pubchem18551, buttpark 9157-08, 2-chloro-5-hydrazinocarbonyl pyridine, 6-chloropyridine-3-carbohydrazide, 95+%, 2-chloropyridine-5-carboxylic acid hydrazide, 3-pyridinecarboxylicacid, 6-chloro-, hydrazide, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-chloro-, hydrazide
2800177
6-cloropiridina-3-carbohidrazida
NNC(=O)C1=CN=C(Cl)C=C1
168893-66-1
C6H6ClN3O
171.58
MFCD00221429
BIECNFYNFQQRRP-UHFFFAOYSA-N
6-chloronicotinohydrazide, 2-chloropyridine-5-carbohydrazide, 6-chloronicotinic acid hydrazide, pubchem18551, buttpark 9157-08, 2-chloro-5-hydrazinocarbonyl pyridine, 6-chloropyridine-3-carbohydrazide, 95+%, 2-chloropyridine-5-carboxylic acid hydrazide, 3-pyridinecarboxylicacid, 6-chloro-, hydrazide, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-chloro-, hydrazide
2800177
6-cloropiridina-3-carbohidrazida
NNC(=O)C1=CN=C(Cl)C=C1
Nombre del producto químico o material 6-Chloropyridine-3-carbohydrazide
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.59
Porcentaje de pureza 95%