Learn More
Ácido 6-cloropiridazina-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10411538
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
5096-73-1
C5H3ClN2O2
158.54
MFCD00160464
HHGZQZULOHYEOH-UHFFFAOYSA-N
6-chloro-pyridazine-3-carboxylic acid, 3-chloropyridazine-6-carboxylic acid, 3-pyridazinecarboxylic acid, 6-chloro, 6-chloro-3-carboxy-pyridazine, 3-carboxy-6-chloropyridazine, 6-chloro-3-pyridazine-carboxylic acid, 6-chloropyridazine-3-carboxylic, 6-chloropyridazine-3-carboxylicacid, pubchem17692
6415762
ácido 6-cloropiridazina-3-carboxílico
OC(=O)C1=NN=C(Cl)C=C1
5096-73-1
C5H3ClN2O2
158.54
MFCD00160464
HHGZQZULOHYEOH-UHFFFAOYSA-N
6-chloro-pyridazine-3-carboxylic acid, 3-chloropyridazine-6-carboxylic acid, 3-pyridazinecarboxylic acid, 6-chloro, 6-chloro-3-carboxy-pyridazine, 3-carboxy-6-chloropyridazine, 6-chloro-3-pyridazine-carboxylic acid, 6-chloropyridazine-3-carboxylic, 6-chloropyridazine-3-carboxylicacid, pubchem17692
6415762
ácido 6-cloropiridazina-3-carboxílico
OC(=O)C1=NN=C(Cl)C=C1
Nombre del producto químico o material 6-chloropyridazine-3-carboxylic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 145.0°C to 148.0°C
Color Blanco a crema
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.54
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino