Learn More
6-chloropurine, 99+%, ACROS Organics™
84.50€ - 314.00€
CAS 87-42-3
Fórmula molecular C5H3ClN4
Molecular Weight (g/mol) 154.56
Número MDL MFCD00075825
InChI Key ZKBQDFAWXLTYKS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chloropurine, 6-chloro-9h-purine, 1h-purine, 6-chloro, 6-chloro-1h-purine, purine, 6-chloro, 6-cp, 6-chlorpurine, 6-chloro purine, 6-chloropurin, chloropurine, 6
PubChem CID 5359277
IUPAC Name 6-chloro-7H-purine
SMILES C1=NC2=C(N1)C(=NC=N2)Cl
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10174090 SDS Ver documentos Acros Organics
171280050
5g Glass bottle 84.50€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 09-06-2020
Añadir a la cesta
10404775 SDS Ver documentos Acros Organics
171280250
25g Glass bottle 314.00€
25 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 09-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
87-42-3
154.56
ZKBQDFAWXLTYKS-UHFFFAOYSA-N
5359277
C1=NC2=C(N1)C(=NC=N2)Cl
C5H3ClN4
MFCD00075825
6-chloropurine, 6-chloro-9h-purine, 1h-purine, 6-chloro, 6-chloro-1h-purine, purine, 6-chloro, 6-cp, 6-chlorpurine, 6-chloro purine, 6-chloropurin, chloropurine, 6
6-chloro-7H-purine
Especificaciones
(0.1% soln. in 0.1M HCl) clear, opalescent to yellowish
(on dry substance) :
0.5% max. (105°C, 5 hrs)
0.1% max. (800°C)
>300°C
87-42-3
100.0
C5H3ClN4
15, 2163
Solubility in water: 5g/L water
C1=NC2=C(N1)C(=NC=N2)Cl
154.56
154.56
99+%
6-chloropurine
Authentic
Glass bottle
Orange-Yellow to Yellow
5g
99.0
99+%
MFCD00075825
6-chloropurine, 6-chloro-9h-purine, 1h-purine, 6-chloro, 6-chloro-1h-purine, purine, 6-chloro, 6-cp, 6-chlorpurine, 6-chloro purine, 6-chloropurin, chloropurine, 6
ZKBQDFAWXLTYKS-UHFFFAOYSA-N
6-chloro-7H-purine
5359277
Crystalline Powder
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 6-Chloropurine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.