Learn More
6-cloropurina, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10174090
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
87-42-3
C5H3ClN4
154.56
MFCD00075825
ZKBQDFAWXLTYKS-UHFFFAOYSA-N
6-chloropurine, 6-chloro-9h-purine, 1h-purine, 6-chloro, 6-chloro-1h-purine, purine, 6-chloro, 6-cp, 6-chlorpurine, 6-chloro purine, 6-chloropurin, chloropurine, 6
5359277
6-cloro-7H-purina
C1=NC2=C(N1)C(=NC=N2)Cl
87-42-3
C5H3ClN4
154.56
MFCD00075825
ZKBQDFAWXLTYKS-UHFFFAOYSA-N
6-chloropurine, 6-chloro-9h-purine, 1h-purine, 6-chloro, 6-chloro-1h-purine, purine, 6-chloro, 6-cp, 6-chlorpurine, 6-chloro purine, 6-chloropurin, chloropurine, 6
5359277
6-cloro-7H-purina
C1=NC2=C(N1)C(=NC=N2)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 6-chloropurine
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >300°C
Color Naranja amarillento a amarillo
Análisis elemental (on dry substance) :
Pérdida por secado 0.5% max. (105°C, 5 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 2163
Información de solubilidad Solubility in water: 5g/L water
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.56
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Chloropurine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.