Learn More
Alfa Aesar™ 6-Cloropurina, 99 %
Marca:  Alfa Aesar™ A11202.06
Detalles adicionales : CAS : 87-42-3 Peso : 0.00500kg
Cantidad 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11443514
  • 86.30€ / 5 g
En stock, listo para ser enviado: 1
Descripción
Descripción
Aplicaciones
La 6-cloropurina se utiliza en la preparación 9 de-alquilpurinas a través de la alquilación con varios haluros de alquilo sustituidos en dimetilsulfóxido. También se utiliza para preparar 6-succinoaminopurina.
Solubilidad
Soluble en agua caliente y dimetil formamida.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
87-42-3
154.557
ZKBQDFAWXLTYKS-UHFFFAOYSA-N
5359277
C1=NC2=C(N1)C(=NC=N2)Cl
C5H3ClN4
MFCD00075825
6-chloropurine, 6-chloro-9h-purine, 1h-purine, 6-chloro, 6-chloro-1h-purine, purine, 6-chloro, 6-cp, 6-chlorpurine, 6-chloro purine, 6-chloropurin, chloropurine, 6
6-cloro-7H-purina
Especificaciones
6-Chloropurine
5g
C5H3ClN4
5774
6-chloropurine, 6-chloro-9h-purine, 1h-purine, 6-chloro, 6-chloro-1h-purine, purine, 6-chloro, 6-cp, 6-chlorpurine, 6-chloro purine, 6-chloropurin, chloropurine, 6
ZKBQDFAWXLTYKS-UHFFFAOYSA-N
6-cloro-7H-purina
5359277
99%
>300°C (decomposition)
87-42-3
MFCD00075825
14,2161
Soluble in hot water and dimethyl formamide.
C1=NC2=C(N1)C(=NC=N2)Cl
154.557
154.56
Videos
SDS Documentos