missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ácido 6-cloronicotínico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
6-Chloropyridine-3-carboxylic acid (6-chloronicotinic acid/6-CNA) has been used to study its photolytic and photocatalytic degradation. The product has been used as a media component during the isolation of 6-CNA degrading bacterial strain from imidacloprid-exposed soil samples.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 6-cloropiridina-3-carboxílico (ácido 6-cloronicotínico/6-CNA) se ha utilizado para estudiar su degradación fotolítica y fotocatalítica. El producto se ha utilizado como componente de medios durante el aislamiento de cepas bacterianas degradantes de 6-CNA a partir de muestras de suelo expuestas a imidacloprid.
Solubilidad
Soluble en agua (2 mg/ml a 20 °C), etanol, metanol, DMSO, y ligeramente soluble en cloroformo.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
El ácido 6-cloropiridina-3-carboxílico (ácido 6-cloronicotínico/6-CNA) se ha utilizado para estudiar su degradación fotolítica y fotocatalítica. El producto se ha utilizado como componente de medios durante el aislamiento de cepas bacterianas degradantes de 6-CNA a partir de muestras de suelo expuestas a imidacloprid.
Solubilidad
Soluble en agua (2 mg/ml a 20 °C), etanol, metanol, DMSO, y ligeramente soluble en cloroformo.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 6-Chloronicotinic acid |
Punto de fusión | ∼192°C (decomposition) |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 115993 |
Información de solubilidad | Soluble in water (2mg/ml at 20°C),ethanol,methanol,DMSO,and slightly soluble in chloroform. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 157.56 |
Porcentaje de pureza | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'